Imprimer
Tris(2,6-diméthoxyphényl)phosphine 97,0 HPLC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
Attention
T1614-25G T1614-5G
TCIAT1614-25GEA 319 EUR
TCIAT1614-25G TCIAT1614-5G
Tris(2,6-diméthoxyphényl)phosphine 97,0 HPLC_ASSAY_METHOD
Tris(2,6-diméthoxyphényl)phosphine
Formule: C₂₂H₂₃O₄P
MW: 382.4 g/mol
Numéro MDL: MFCD00192558
Numéro CAS: 85417-41-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c35bcfe12e7c28eaff1b89b5a70260420d91023&vid=6c35bcfe12e7c28eaff1b89b5a70260420d91023&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C
Lambda max. 287.0 to 293.0 nm (MeOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 300 (MeOH, 287.0 to 293.0 nm)