Imprimer
Tri-O-acetyl-D-glucal ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T1596-25G T1596-5G
TCIAT1596-25GEA 86.9 EUR
TCIAT1596-25G TCIAT1596-5G
Tri-O-acetyl-D-glucal ≥96.0% (par GC)
Tri-O-acetyl-D-glucal
Formule: C₁₂H₁₆O₇
Numéro MDL: MFCD00063253
Numéro CAS: 2873-29-2
EINECS: 220-709-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 53.0 to 56.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -13.0 to -16.0 deg (C=2, EtOH)
Solubility in Methanol almost transparency