Imprimer
(S)-2-Methylbutyl-p-toluenesulphonate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: p-Toluenesulphonic Acid (S)-2-Methylbutyl Ester
T1595-25G T1595-5G
TCIAT1595-25GEA 184 EUR
TCIAT1595-25G TCIAT1595-5G
(S)-2-Methylbutyl-p-toluenesulphonate ≥95.0% (par GC)
(S)-2-Methylbutyl-p-toluenesulphonate
Formule: C₁₂H₁₈O₃S
MW: 242.33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013399
Numéro CAS: 38261-81-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %