(Trimethylsilyl)methyl trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par GC) réactif de triméthylsilylméthylation
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
(Trimethylsilyl)methyl Triflate, Trifluoromethanesulphonic Acid (Trimethylsilyl)methyl Ester
T1579-1G
T1579-25G
T1579-5G
TCIAT1579-1GEA
68.2
EUR
TCIAT1579-1G
TCIAT1579-25G
TCIAT1579-5G
(Trimethylsilyl)methyl trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par GC) réactif de triméthylsilylméthylation
(Trimethylsilyl)methyl trifluoromethanesulphonate
Formule:
C₅H₁₁F₃O₃SSi Point d'ébullition: 168°C Point d'éclair: 48°C |
Numéro MDL:
MFCD00009914 Numéro CAS: 64035-64-9 ONU: 2920 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
High boiling impurity of Silylation agent | No impurity higher than Isopropyl myristate (50 ppm) after 5 min + hold up time |