Imprimer
2-(Trimethylsilyloxy)furan ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (2-Furanyloxy)trimethylsilane
T1536-25G T1536-5G
TCIAT1536-25GEA 783 EUR
TCIAT1536-25G TCIAT1536-5G
2-(Trimethylsilyloxy)furan ≥96.0% (par GC)
2-(Trimethylsilyloxy)furan
Formule: C₇H₁₂O₂Si
Point d'ébullition: 50°C
Point d'éclair: 18°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011729
Numéro CAS: 61550-02-5
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %