Imprimer
(1S,2R)-(+)-trans-2-Phenyl-1-cyclohexanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T1491-1G T1491-100MG
TCIAT1491-1GEA 389 EUR
TCIAT1491-1G TCIAT1491-100MG
(1S,2R)-(+)-trans-2-Phenyl-1-cyclohexanol ≥98.0% (par GC)
(1S,2R)-(+)-trans-2-Phenyl-1-cyclohexanol
Formule: C₁₂H₁₆O
Point d'ébullition: 105°C
Numéro MDL: MFCD00066432
Numéro CAS: 34281-92-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +55.0 to +61.0 deg (C=1, Methanol)
Solubility in Methanol almost transparency