Imprimer
Triethylene glycol bis(p-toluenesulphonate) ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Triethylene Glycol Di-p-tosylate, 2,2'-(Ethylenedioxy)diethyl Ditosylate, (Ethane-1,2-diylbis(oxy))bis(ethane-2,1-diyl) bis(4-methylbenzenesulphonate), 1,2-Bis(2-tosyloxyethoxy)ethane, 1,2-Bis[2-(p-toluenesulphonyloxy)ethoxy]ethane
T1488-10G T1488-25G
TCIAT1488-10GEA 50.6 EUR
TCIAT1488-10G TCIAT1488-25G
Triethylene glycol bis(p-toluenesulphonate) ≥97.0% (par HPLC)
Triethylene glycol bis(p-toluenesulphonate)
Formule: C₂₀H₂₆O₈S₂
MW: 458.54 g/mol
Numéro MDL: MFCD00048096
Numéro CAS: 19249-03-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C