p-Tolualdehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
T1449-1G
T1449-10G
TCIAT1449-1GEA
22
EUR
TCIAT1449-1G
TCIAT1449-10G
p-Tolualdehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
p-Tolualdehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone
Formule:
C₁₄H₁₂N₄O₄ |
Numéro MDL:
MFCD00024382 Numéro CAS: 2571-00-8 ONU: 1325 ADR: 4.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point (Decomposition) | 240.0 to 245.0 deg-C |