Imprimer
o-Tolualdehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T1447-1G T1447-10G
TCIAT1447-1GEA 79.2 EUR
TCIAT1447-1G TCIAT1447-10G
o-Tolualdehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
o-Tolualdehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone
Formule: C₁₄H₁₂N₄O₄
Numéro MDL: MFCD00191584
Numéro CAS: 1773-44-0
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 195.0 to 198.0 deg-C