Imprimer
N-(p-Toluenesulphonyl)-L-phenylalanylchloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique) réactif de résolution optique pour alcools
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Tosyl-L-phenylalanyl Chloride
T1444-5G T1444-1G
TCIAT1444-5GEA 115 EUR
TCIAT1444-5G TCIAT1444-1G
N-(p-Toluenesulphonyl)-L-phenylalanylchloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique) réactif de résolution optique pour alcools
N-(p-Toluenesulphonyl)-L-phenylalanylchloride
Formule: C₁₆H₁₆ClNO₃S
MW: 337.82 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191583
Numéro CAS: 29739-88-6
ONU: 3261
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e1d875bf0eb37c4d6c389000cb4e9c455ab7a31&vid=3e1d875bf0eb37c4d6c389000cb4e9c455ab7a31&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +9.0 to +10.0 deg (C=3, CHCl3)