Imprimer
1-(2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl)imidazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-((2,4,6-Triisopropylphenyl)sulphonyl)-1H-imidazole
T1410-25G T1410-5G
TCIAT1410-25GEA 405 EUR
TCIAT1410-25G TCIAT1410-5G
1-(2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl)imidazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-(2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl)imidazole
Formule: C₁₈H₂₆N₂O₂S
Numéro MDL: MFCD00005283
Numéro CAS: 50257-40-4
EINECS: 256-509-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency