Imprimer
Polyethylene glycol dimethacrylate n=∼4 stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
T1352-25G T1352-500G
TCIAT1352-25GEA 18.7 EUR
TCIAT1352-25G TCIAT1352-500G
Polyethylene glycol dimethacrylate n=∼4 stabilisé
Polyethylene glycol dimethacrylate
Formule: (C₂H₄O)nC₈H₁₀O₃
Point d'éclair: 192°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014932
Numéro CAS: 25852-47-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
The average value of n 3.0 to 5.0