2-Méthoxyéthyle 4-méthylbenzènesulfonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
2-Methoxyethyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid 2-Methoxyethyl Ester
T1303-25G
T1303-500G
T1303-100G
TCIAT1303-25GEA
58.3
EUR
TCIAT1303-25G
TCIAT1303-500G
TCIAT1303-100G
2-Méthoxyéthyle 4-méthylbenzènesulfonate ≥98.0% (par GC)
2-Méthoxyéthyle 4-méthylbenzènesulfonate
Formule:
C₁₀H₁₄O₄S MW: 230.28 g/mol Point d'ébullition: 141°C Point de fusion: 10°C |
Numéro MDL:
MFCD00025910 Numéro CAS: 17178-10-8 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |