Imprimer
Tetrabutylammonium dibromoiodide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T1269-1G T1269-10G
TCIAT1269-1GEA 38.5 EUR
TCIAT1269-1G TCIAT1269-10G
Tetrabutylammonium dibromoiodide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Tetrabutylammonium dibromoiodide
Formule: C₁₆H₃₆Br₂IN
Numéro MDL: MFCD00059121
Numéro CAS: 15802-00-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C