Imprimer
Ethyl L-(-)-O-tosyllactate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: L-(-)-O-Tosyllactic acid Ethyl Ester, (S)-Ethyl 2-(tosyloxy)propanoate, Ethyl L-(-)-O-(p-Toluenesulphonyl)lactate, L-(-)-O-(p-Toluenesulphonyl)lactic acid Ethyl Ester
T1241-1G T1241-25G
TCIAT1241-1GEA 22 EUR
TCIAT1241-1G TCIAT1241-25G
Ethyl L-(-)-O-tosyllactate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Ethyl L-(-)-O-tosyllactate
Formule: C₁₂H₁₆O₅S
MW: 272.32 g/mol
Numéro MDL: MFCD06809725
Numéro CAS: 57057-80-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (Ester Value) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -35.0 to -38.0 deg (C=5, CHCl3)