Imprimer
Tetramethylammonium sulphate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T1240-25G T1240-5G
TCIAT1240-25GEA 124 EUR
TCIAT1240-25G TCIAT1240-5G
Tetramethylammonium sulphate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tetramethylammonium sulphate
Formule: C₈H₂₄N₂O₄S
Point de fusion: 285°C
Numéro MDL: MFCD00012139
Numéro CAS: 14190-16-0
EINECS: 238-043-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 3.0 %