Imprimer
2,2,5,6-Tetramethyl-4H-1,3-dioxin-4-one ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T1222-25G T1222-5G
TCIAT1222-25GEA 735 EUR
TCIAT1222-25G TCIAT1222-5G
2,2,5,6-Tetramethyl-4H-1,3-dioxin-4-one ≥95.0% (par GC)
2,2,5,6-Tetramethyl-4H-1,3-dioxin-4-one
Formule: C₈H₁₂O₃
MW: 156.18 g/mol
Point d'ébullition: 72°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00060139
Numéro CAS: 87769-39-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %