Imprimer
Acide 22-tricosénoïque ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T1211-1G T1211-100MG
TCIAT1211-1GEA 849 EUR
TCIAT1211-1G TCIAT1211-100MG
Acide 22-tricosénoïque ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 22-tricosénoïque
Formule: C₂₃H₄₄O₂
MW: 352.60 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060118
Numéro CAS: 65119-95-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C