Tetrafluorotetracyanoquinodimethane ≥98.0% (sur base azote total) pour l'électronique organique, purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
T1131-1G
T1131-100MG
TCIAT1131-1GEA
849
EUR
TCIAT1131-1G
TCIAT1131-100MG
Tetrafluorotetracyanoquinodimethane ≥98.0% (sur base azote total) pour l'électronique organique, purifié par sublimation
Tetrafluorotetracyanoquinodimethane
Formule:
C₁₂F₄N₄ Point de fusion: 300°C |
Numéro MDL:
MFCD00042382 Numéro CAS: 29261-33-4 ONU: 3439 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |