Imprimer
L-Tyrosine methyl ester hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: L-Methyltyrosinate hydrochloride, H-Tyr-OMe.HCl, H-Tyr-OMe·HCl
T1108-25G T1108-5G
TCIAT1108-25GEA 47.3 EUR
TCIAT1108-25G TCIAT1108-5G
L-Tyrosine methyl ester hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
L-Tyrosine methyl ester hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 231.68 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012607
Numéro CAS: 3417-91-2
EINECS: 222-313-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +12.0 to +13.0 deg (C=2, MeOH)
Solubility in Water very faint turbidity