Imprimer
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium sulphate ∼70 - 80% dans l'eau
Fournisseur: TCI
Danger
T1089-25G T1089-500G
TCIAT1089-25GEA 17.6 EUR
TCIAT1089-25G TCIAT1089-500G
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium sulphate ∼70 - 80% dans l'eau
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium sulphate
Formule: C₄H₁₂O₄P
Numéro MDL: MFCD00054243
Numéro CAS: 55566-30-8
EINECS: 259-709-0
ONU: 2922
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Iodometric titration) 70.0 to 80.0 w/w%