2,2'-Thiodiethylenebis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate] ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
2,2-Thiodiethylene Bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate]
T1070-25G
T1070-500G
T1070-100G
TCIAT1070-25GEA
27.5
EUR
TCIAT1070-25G
TCIAT1070-500G
TCIAT1070-100G
2,2'-Thiodiethylenebis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate] ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,2'-Thiodiethylenebis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate]
Formule:
C₃₈H₅₈O₆S MW: 642.94 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00059346 Numéro CAS: 41484-35-9 EINECS: 255-392-8 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Saponification Value) | min. 98.0 % |