Imprimer
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate ≥98.5% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,2,4-Trimethylpentane-1,3-diyl bis(2-methylpropanoate)
T0997-25ML T0997-500ML
TCIAT0997-25MLEA 17.6 EUR
TCIAT0997-25ML TCIAT0997-500ML
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate ≥98.5% (par GC)
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate
Formule: C₁₆H₃₀O₄
MW: 286.41 g/mol
Point d'ébullition: 280°C
Point de fusion: –70°C
Point d'éclair: 121°C
Numéro MDL: MFCD00059267
Numéro CAS: 6846-50-0
EINECS: 229-934-9
Merck Index: 14,09251
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.5 %