Imprimer
Trimethylolpropane triacrylate ≥75.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: TMPTA, 1,1,1-Tris(acryloyloxymethyl)propane
Stabilization: Stabilisé avec 4-methoxyphénole (MEHQ)
T0949-25G T0949-500G
TCIAT0949-25GEA 19.8 EUR
TCIAT0949-25G TCIAT0949-500G
Trimethylolpropane triacrylate ≥75.0% (par GC) stabilisé
Trimethylolpropane triacrylate
Formule: C₁₅H₂₀O₆
MW: 296.32 g/mol
Point d'éclair: 177°C
Numéro MDL: MFCD00008628
Numéro CAS: 15625-89-5
EINECS: 239-701-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 75.0 %
Specific gravity (20/20) 1.1080 to 1.1180
Refractive index n20/D 1.4750 to 1.4770