Imprimer
Triethylene glycol dimethacrylate ≥95.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (Ethane-1,2-diylbis(oxy))bis(ethane-2,1-diyl) bis(2-methylacrylate)
Stabilization: Stabilisé avec 4-methoxyphénole (MEHQ)
T0948-25ML T0948-500ML
TCIAT0948-25MLEA 18.7 EUR
TCIAT0948-25ML TCIAT0948-500ML
Triethylene glycol dimethacrylate ≥95.0% (par GC) stabilisé
Triethylene glycol dimethacrylate
Formule: C₁₄H₂₂O₆
MW: 286.32 g/mol
Point d'ébullition: 155°C
Point d'éclair: 159°C
Numéro MDL: MFCD00008591
Numéro CAS: 109-16-0
EINECS: 203-652-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %