N,N,N',N'-Tetramethyl-1,2-diaminopropane ≥92.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
N,N,N',N'-Tetramethyl-1,2-propanediamine, 1,2-Bis(dimethylamino)propane
T0947-25ML
T0947-5ML
TCIAT0947-25MLEA
363
EUR
TCIAT0947-25ML
TCIAT0947-5ML
N,N,N',N'-Tetramethyl-1,2-diaminopropane ≥92.0% (par GC)
N,N,N',N'-Tetramethyl-1,2-diaminopropane
Formule:
C₇H₁₈N₂ MW: 130.24 g/mol Point d'ébullition: 72°C |
Numéro MDL:
MFCD00014871 Numéro CAS: 1822-45-3 ONU: 2734 ADR: 8 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 92.0 % |