Imprimer
Tridecylamine (=monotridecylamine) (mixture of branched chain isomers) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
T0936-25ML T0936-500ML
TCIAT0936-25MLEA 17.6 EUR
TCIAT0936-25ML TCIAT0936-500ML
Tridecylamine (=monotridecylamine) (mixture of branched chain isomers) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tridecylamine (=monotridecylamine) (mixture of branched chain isomers)
Formule: C₁₃H₂₉N
Numéro MDL: MFCD00008156
Numéro CAS: 86089-17-0
EINECS: 289-185-9
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %