Imprimer
4,4',4''-[(2,4,6-Triméthylbenzène-1,3,5-triyl)triméthylène]tris[2,6-bis(2-méthyl-2-propanyl)phénol] ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3,5-Trimethyl-2,4,6-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)benzene, 4,4',4''-((2,4,6-Trimethylbenzene-1,3,5-triyl)tris(methylene))tris(2,6-di-tert-butylphenol)
T0916-25G T0916-500G T0916-100G
TCIAT0916-25GEA 20.9 EUR
TCIAT0916-25G TCIAT0916-500G TCIAT0916-100G
4,4',4''-[(2,4,6-Triméthylbenzène-1,3,5-triyl)triméthylène]tris[2,6-bis(2-méthyl-2-propanyl)phénol] ≥95.0% (par GC)
4,4',4''-[(2,4,6-Triméthylbenzène-1,3,5-triyl)triméthylène]tris[2,6-bis(2-méthyl-2-propanyl)phénol]
Formule: C₅₄H₇₈O₃
MW: 775.22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00026284
Numéro CAS: 1709-70-2
EINECS: 216-971-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a91ca1f16acee2c7996d0a705fe3ffadd3ee5e4&vid=5a91ca1f16acee2c7996d0a705fe3ffadd3ee5e4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 240.0 to 245.0 deg-C