Imprimer
Trimethylolpropane trimethacrylate ≥90.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol Trimethacrylate, TMPTMA, 2-Ethyl-2-((methacryloyloxy)methyl)propane-1,3-diyl bis(2-methylacrylate)
Stabilization: Stabilisé avec 4-methoxyphénole (MEHQ)
T0912-25ML T0912-500ML
TCIAT0912-25MLEA 18.7 EUR
TCIAT0912-25ML TCIAT0912-500ML
Trimethylolpropane trimethacrylate ≥90.0% (par GC) stabilisé
Trimethylolpropane trimethacrylate
Formule: C₁₈H₂₆O₆
MW: 338.40 g/mol
Point de fusion: –14°C
Point d'éclair: 182°C
Numéro MDL: MFCD00008588
Numéro CAS: 3290-92-4
EINECS: 221-950-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %