Imprimer
Ditetradecyl-3,3'-thiodipropionate ≥94.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,3'-Thiodipropionic Acid Ditetradecyl Ester, 3,3'-Thiodipropionic Acid Dimyristyl Ester, Dimyristyl 3,3'-Thiodipropionate, 3,3-Thiodipropionicaciddimyristylester
T0911-25G T0911-500G
TCIAT0911-25GEA 17.6 EUR
TCIAT0911-25G TCIAT0911-500G
Ditetradecyl-3,3'-thiodipropionate ≥94.0% (par GC)
Ditetradecyl-3,3'-thiodipropionate
Formule: C₃₄H₆₆O₄S
Numéro MDL: MFCD00048462
Numéro CAS: 16545-54-3
EINECS: 240-613-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 94.0 %
Melting point 49.0 to 54.0 deg-C