Imprimer
Tamarind Gum (des graines de tamarin, polysaccharide) Polysaccharide
Fournisseur: TCI
T0909-500G T0909-25G
TCIAT0909-500GEA 99 EUR
TCIAT0909-500G TCIAT0909-25G
Tamarind Gum (des graines de tamarin, polysaccharide) Polysaccharide
Tamarind gum
Numéro MDL: MFCD00148561
Numéro CAS: 39386-78-2
EINECS: 254-442-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Arsenic max. 2.0ppm (as As2O3)
Heavy metals max. 20ppm (as Pb)
Protein max. 3.0%
Drying loss max. 7.0 %