Imprimer
n-Octyl-p-toluenesulphonate ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Octyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid n-Octyl Ester
T0885-25G T0885-500G
TCIAT0885-25GEA 83.6 EUR
TCIAT0885-25G TCIAT0885-500G
n-Octyl-p-toluenesulphonate ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
n-Octyl-p-toluenesulphonate
Formule: C₁₅H₂₄O₃S
MW: 284.41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059447
Numéro CAS: 3386-35-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Ester Value) min. 96.0 %