Imprimer
Trimethylolpropane phosphite ≥94.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Ethyl-1-phospha-2,6,7-trioxabicyclo[2.2.2]octane
T0816-25G T0816-5G
TCIAT0816-25GEA 345 EUR
TCIAT0816-25G TCIAT0816-5G
Trimethylolpropane phosphite ≥94.0% (par analyse titrimétrique)
Trimethylolpropane phosphite
Formule: C₆H₁₁O₃P
Point d'ébullition: 100°C
Point de fusion: 56°C
Numéro MDL: MFCD00152500
Numéro CAS: 824-11-3
EINECS: 212-523-3
ONU: 3464
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 94.0 %
Melting point 53.0 to 58.0 deg-C