Imprimer
Triethylenetetramine-N,N,N',N'',N''',N'''-hexaacetic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: TTHA
T0806-25G T0806-5G
TCIAT0806-25GEA 231 EUR
TCIAT0806-25G TCIAT0806-5G
Triethylenetetramine-N,N,N',N'',N''',N'''-hexaacetic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Triethylenetetramine-N,N,N',N'',N''',N'''-hexaacetic acid
Formule: C₁₈H₃₀N₄O₁₂
MW: 494.45 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004290
Numéro CAS: 869-52-3
EINECS: 212-790-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency