Imprimer
Sodium-p-toluenesulphinate tetrahydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
T0763-25G T0763-500G
TCIAT0763-25GEA 25.3 EUR
TCIAT0763-25G TCIAT0763-500G
Sodium-p-toluenesulphinate tetrahydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium-p-toluenesulphinate tetrahydrate
Formule: C₇H₁₅NaO₆S
Numéro MDL: MFCD00149644
Numéro CAS: 868858-48-4
EINECS: 212-538-5
Merck Index: 14,09532
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Sodium hypochlorite Method) min. 98.0 % (after drying)
Drying loss 26.0 to 30.0 %
Solubility in Water almost transparency