Imprimer
Butyl-p-toluenesulphonate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Butyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid Butyl Ester
T0727-25ML T0727-500ML
TCIAT0727-25MLEA 40.7 EUR
TCIAT0727-25ML TCIAT0727-500ML
Butyl-p-toluenesulphonate ≥97.0% (par GC)
Butyl-p-toluenesulphonate
Formule: C₁₁H₁₆O₃S
MW: 228.31 g/mol
Point d'ébullition: 172°C
Numéro MDL: MFCD00027203
Numéro CAS: 778-28-9
EINECS: 212-295-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=565c6b78370e1c7f4514226fdd78536bd1d6d391&vid=565c6b78370e1c7f4514226fdd78536bd1d6d391&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %