Imprimer
Propyl-p-toluenesulphonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: p-Toluenesulphonic acid Propyl Ester
T0726-25ML T0726-500ML
TCIAT0726-25MLEA 31.9 EUR
TCIAT0726-25ML TCIAT0726-500ML
Propyl-p-toluenesulphonate ≥98.0% (par GC)
Propyl-p-toluenesulphonate
Formule: C₁₀H₁₄O₃S
MW: 214.28 g/mol
Point d'ébullition: 156°C
Numéro MDL: MFCD00059244
Numéro CAS: 599-91-7
EINECS: 209-978-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %