Imprimer
Tripropylene glycol monomethyl ether (mixture of isomer) ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T0651-25G T0651-500G
TCIAT0651-25GEA 17.6 EUR
TCIAT0651-25G TCIAT0651-500G
Tripropylene glycol monomethyl ether (mixture of isomer) ≥93.0% (par GC)
Tripropylene glycol monomethyl ether (mixture of isomer)
Formule: C₁₀H₂₂O₄
Point d'ébullition: 243°C
Point de fusion: –79°C
Point d'éclair: 118°C
Numéro MDL: MFCD00059142
Numéro CAS: 25498-49-1
EINECS: 247-045-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 % (total of isomers)