Imprimer
Alcool polyvinylique, entièrement hydrolysé, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: Poly(vinyl alcohol), PVOH, PVA, Mowiol®
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
P1763-250G P1763-1KG
P1763-250GEA 88.5 EUR
P1763-250G P1763-1KG
Alcool polyvinylique, entièrement hydrolysé, Sigma-Aldrich®
Alcool polyvinylique
Prepared by alkaline hydrolysis.
Formule: [-CH₂CH(OH)-]n
Densité: 1.080 g/cm³
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00081922
Numéro CAS: 9002-89-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21668879363dc296d25868f5b817236c9ee77516&vid=c9f3d32b556865c1a3e8ed6213306016b6768acb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) White to Off-White
Appearance (Form) Powder
Solubility (Colour) Colorless to Faint Yellow
Solubility (Turbidity)
50 mg/mL, H2O
Clear
Viscosity
4 % Aqueous solution at 20 deg C (Hoeppler Method)
11.6 - 15.4 cps
Hydrolysis 99.2 - 99.7 mole%
Recommended Retest Period 4 years