Imprimer
Trimethylhexamethylenediamine (2,2,4- and 2,4,4- mixture) ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
T0600-25ML T0600-500ML
TCIAT0600-25MLEA 19.8 EUR
TCIAT0600-25ML TCIAT0600-500ML
Trimethylhexamethylenediamine (2,2,4- and 2,4,4- mixture) ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Trimethylhexamethylenediamine (2,2,4- and 2,4,4- mixture)
Formule: C₉H₂₂N₂
Point d'ébullition: 232°C
Point d'éclair: 127°C
Numéro MDL: MFCD00059849
Numéro CAS: 25513-64-8
EINECS: 247-063-2
ONU: 2327
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 % (total of isomers)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %