Imprimer
L-Tyrosine ethyl ester ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl L-tyrosinate, H-Tyr-OEt
T0551-1G T0551-5G
TCIAT0551-1GEA 25.3 EUR
TCIAT0551-1G TCIAT0551-5G
L-Tyrosine ethyl ester ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
L-Tyrosine ethyl ester
Formule: C₁₁H₁₅NO₃
MW: 209.25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063046
Numéro CAS: 949-67-7
EINECS: 213-442-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 105.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +16.0 to +19.0 deg (C=5, EtOH)
Solubility in Methanol almost transparency