1,3,5-Triméthyl-2-vinylbenzène ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Stabilization:
Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
T0493-1ML
T0493-5ML
TCIAT0493-1MLEA
38.5
EUR
TCIAT0493-1ML
TCIAT0493-5ML
1,3,5-Triméthyl-2-vinylbenzène ≥97.0% (par GC) stabilisé
1,3,5-Triméthyl-2-vinylbenzène
Formule:
C₁₁H₁₄ Point d'ébullition: 206°C Point d'éclair: 75°C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00008613 Numéro CAS: 769-25-5 EINECS: 212-205-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |