Nɑ-Tosyl-L-arginine methyl ester hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
TAME, Nα-Tosyl-L-arginine Methyl Ester HCl, Nɑ-p-Toluenesulphonyl-L-arginine Methyl Ester Hydrochloride, Tos-Arg-OMe.HCl, Nɑ-4-Tosyl-L-arginine methyl ester hydrochloride
T0330-1G
T0330-25G
TCIAT0330-1GEA
17.6
EUR
TCIAT0330-1G
TCIAT0330-25G
Nɑ-Tosyl-L-arginine methyl ester hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Nalpha-Tosyl-L-arginine methyl ester hydrochloride
Formule:
C₁₄H₂₂N₄O₄S·HCl MW: 378.87 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00012578 Numéro CAS: 1784-03-8 EINECS: 217-235-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 146.0 to 150.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -13.0 to -15.0 deg (C=4, H2O) |
Solubility in Methanol | almost transparency |