Imprimer
m-Tolyltetrazolium red ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,5-Diphenyl-3-(m-tolyl)tetrazolium Chloride
T0324-1G T0324-100MG
TCIAT0324-1GEA 326 EUR
TCIAT0324-1G TCIAT0324-100MG
m-Tolyltetrazolium red ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
m-Tolyltetrazolium red
Formule: C₂₀H₁₇ClN₄
Numéro MDL: MFCD00059997
Numéro CAS: 88159-25-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency