o-Toluidine-4-sulphonic acid sodium salt tetrahydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
2-Aminotoluene-5-sulphonic acid Sodium Salt, Sodium 4-Amino-3-methylbenzenesulphonate, 4-Amino-3-methylbenzenesulphonic acid Sodium Salt, Sodium 2-Aminotoluene-5-sulphonate, Sodium o-Toluidine-4-sulphonate
T0304-25G
T0304-500G
TCIAT0304-25GEA
17.6
EUR
TCIAT0304-25G
TCIAT0304-500G
o-Toluidine-4-sulphonic acid sodium salt tetrahydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
o-Toluidine-4-sulphonic acid sodium salt tetrahydrate
Formule:
C₇H₉NO₃S MW: 209.19 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00070549 Numéro CAS: 63450-43-1 EINECS: 264-172-0 |
Résultats des tests de spécification
Purity (Ion exchange titration) | min. 98.0 % (calcd.on anh.substance) |
Water | 25.0 to 26.0 % |