Imprimer
Nickel(II) p-toluenesulphonate hexahydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: p-Toluenesulphonic acid Nickel(II) Salt
T0276-25G T0276-5G
TCIAT0276-25GEA 204 EUR
TCIAT0276-25G TCIAT0276-5G
Nickel(II) p-toluenesulphonate hexahydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Nickel(II) p-toluenesulphonate hexahydrate
Formule: C₇H₈O₃S
MW: 401.07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070542
Numéro CAS: 6944-05-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f531796cc924abf8207611c1ead7c80f20f6dae1&vid=f4e5fbffee072e0b8a86b0a16cbe271c37d437af&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 20.0 to 22.0 %