Imprimer
Didodecyl-3,3'-thiodipropionate ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dilauryl 3,3'-Thiodipropionate, 3,3'-Thiodipropionic Acid Didodecyl Ester, Dilauryl thiodipropionate
T0205-25G T0205-500G
TCIAT0205-25GEA 17.6 EUR
TCIAT0205-25G TCIAT0205-500G
Didodecyl-3,3'-thiodipropionate ≥90.0% (par GC)
Didodecyl-3,3'-thiodipropionate
Formule: C₃₀H₅₈O₄S
Numéro MDL: MFCD00026589
Numéro CAS: 123-28-4
EINECS: 204-614-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6dd5b174088ec2d14c0de2e4f5c1cfad10d77d88&vid=6dd5b174088ec2d14c0de2e4f5c1cfad10d77d88&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C