Imprimer
Tétraphénylméthane ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T0169-1G T0169-5G
TCIAT0169-1GEA 63.8 EUR
TCIAT0169-1G TCIAT0169-5G
Tétraphénylméthane ≥96.0% (par GC)
Tétraphénylméthane
Formule: C₂₅H₂₀
Point d'ébullition: 431°C
Point de fusion: 283°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014428
Numéro CAS: 630-76-2
EINECS: 211-144-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6695c9b0be083749909a4cb14b3a204e85b81201&vid=6695c9b0be083749909a4cb14b3a204e85b81201&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %