2,2,4,4-Tetramethyl-1,3-cyclobutanediol (mixture of isomers) ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
2,2,4,4-Tetramethylcyclobutane-1,3-diol
T0145-25G
T0145-5G
TCIAT0145-25GEA
253
EUR
TCIAT0145-25G
TCIAT0145-5G
2,2,4,4-Tetramethyl-1,3-cyclobutanediol (mixture of isomers) ≥98.0% (par GC)
2,2,4,4-Tetramethyl-1,3-cyclobutanediol (mixture of isomers)
Formule:
C₈H₁₆O₂ MW: 144.21 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00001329 Numéro CAS: 3010-96-6 EINECS: 221-140-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % (total of isomers) |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |