Imprimer
Leucoquinizarin ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Anthracene-1,4,9,10-tetraol, leuco-Quinizarin, 1,4-Dihydroxyanthrahydroquinone, 1,4,9,10-Tetrahydroxyanthracene, 2,3-Dihydro-9,10-dihydroxy-1,4-anthraquinone
T0116-25G T0116-500G
TCIAT0116-25GEA 59.4 EUR
TCIAT0116-25G TCIAT0116-500G
Leucoquinizarin ≥98.0% (par HPLC)
Leucoquinizarin
Formule: C₁₄H₁₀O₄
MW: 242.23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00058948
Numéro CAS: 476-60-8
EINECS: 207-507-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%